Litiumnitrat, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12230.0250EA 980 SEK
1.12230.0250
Litiumnitrat, Sigma-Aldrich®
Litiumnitrat
Formel: LiNO₃
MW: 68,95 g/mol
Smältpunkt: 255 °C
Densitet: 2,38 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011094
CAS nummer: 7790-69-4
EINECS: 232-218-9
UN: 2722
ADR: 5.1,
Merck Index: 12,05562
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 522 g/l (20 °C)
Melting Point 255 °C
Molar Mass 68.94 g/mol
Bulk Density 910 kg/m3
Density 2.36 g/cm3 (20 °C)
pH 7 - 9 (50 g/l, H2O, 20 °C)