  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
gloedlampor
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/75/18989475.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
Sortera efter:
Artikel nummer : (765-0455)
Leverantör:  EISCO
Benämning:   Isolerad lamphållare på plastplatta med tre kontakthylsor för 4 mm banankontakter. Avsedd för 2 seriekopplade glödlampor med E-10 sockel.
UOM:  1 * 1 Items
Utgått
Leverantör:  VWR SciEd Collection
Benämning:   E10 skruvgängad sockel (10 mm)
Artikel nummer : (139-0131)
Leverantör:  VWR SciEd Collection
Benämning:   E14 skruvgängad sockel (14 mm)
UOM:  1 * 12 Items
Artikel nummer : (139-0150)
Leverantör:  OSRAM AG
Benämning:   N/A
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (139-0146)
Leverantör:  OSRAM AG
Benämning:   Typ av glödlampa som brukar användas i lastbilar
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  EISCO
Benämning:   Lysdioder av hög kvalitet, diam 5 mm
Artikel nummer : (766-0186)
Leverantör:  EISCO
Benämning:   Monterad lamphållare för enkel anslutning till elektriska kretsar.
UOM:  1 * 100 Items
Utgått
Artikel nummer : (632-0197)
Leverantör:  OSRAM AG
Benämning:   N/A
UOM:  1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 13
  1  2  Nästa