2,6-Naphthalenedicarboxylic acid ≥98%
Leverantör: Thermo Scientific
A16868.14EA
6300
SEK
A16868.14
A16868.22
A16868.06
2,6-Naphthalenedicarboxylic acid ≥98%
2,6-Naphthalenedicarboxylic acid
Formel:
C₁₂H₈O₄ MW: 216,19 g/mol Kokpunkt: 422 °C (1013 hPa) Smältpunkt: >300 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00004105 CAS nummer: 1141-38-4 EINECS: 214-527-0 |