Automatiserad cellräknare, Moxi™ Z
Leverantör: Orflo
Moxi™
734-2477EA 71375 SEK
734-2477
Automatiserad cellräknare, Moxi™ Z
Cellräknare Cellräknare, elektroniska
Moxi Z är en miniautomatiserad cellräknare som kombinerar Coulter-principen som används i avancerade instrument med en patenterad tunnfilmssensorteknologi för att ge mycket exakt och repeterbar partikelstorlek och räkning över ett brett dynamiskt område.
  • Partikelmätningar i en mängd olika tillämpningar: Mammalieceller, RBC, WBC och jästceller
  • Mättid: 8 eller 15 sekunder
  • Litet format: Ryms i handflatan
  • Batteri med lång livslängd och LCD-pekskärm
  • Bluetooth-anslutning till MAC/PC för ytterligare analys med MoxiChart-programvara
Den möjliggör även en reagensfri bedömning av viabiliteten hos odlingar av mammalieceller tack vare en sofistikerad elektronisk algoritm för rapportering till ett standardiserat Moxi-viabilitetsindexet (MVI).
Observera: Användarna kan välja mellan kassetter av typ M (4 - 26 µm) och typ S (3 - 20 µm) beroende på cellspecifikationerna.
Observera: Användarna kan välja mellan kassetter av typ M och typ S beroende på cellspecifikationerna.
Certifikat: TUV-certifierad
Leveransinformation: Kitet innehåller ett Moxi Z-instrument, 25 kassetter (räcker till 50 tester), kassettdispenser, material för kalibreringskontroll, USB-kabel/strömadapter och USB-minne med användarhandbok samt MoxiChart-programvara.