Naftalen, Supelco®
Leverantör: Merck
Varning
M-Clarity™ quality level = MQ100
84679-1GEA 434 SEK
84679-1G 84679-250MG
Naftalen, Supelco®
Naftalen
Formel: C₁₀H₈
MW: 128,17 g/mol
Kokpunkt: 218 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 79…82 °C
Densitet: 1,145 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 79 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001742
CAS nummer: 91-20-3
EINECS: 202-049-5
UN: 1334
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06457
https://se.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/92/26837292.jpg