2,7-Dimethylnaphthalene ≥99%
Leverantör: Thermo Scientific
B21704.01EA 1650 SEK
B21704.01 B21704.03
2,7-Dimethylnaphthalene ≥99%
2,7-Dimethylnaphthalene
Formel: C₁₂H₁₂
MW: 156,23 g/mol
Kokpunkt: 262…264 °C
Smältpunkt: 96…98 °C
Densitet: 1,003 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004121
CAS nummer: 582-16-1
EINECS: 209-477-1