Autoklaverbara renrumsglasögon
Leverantör: VWR Collection
VWR®
111-0614EA 520 SEK InStock
111-0614
Autoklaverbara renrumsglasögon
Korgglasögon
Lätta renrumsglasögon.
  • Lins av härdat polykarbonat och med mjuk stomme i termoplast
  • Band med polypropylenspänne
  • Indirekt ventilation underifrån
  • Autoklaverbara vid 121 °C
Lämpliga för ISO-klass 4.
Certifikat: EN 166:2001; optisk klass 1
Förpackning: Förpackade i NEBB certifierat renrum ISO klass 4 (klass 10). Ett par per PE-påse.