VWR®, Renrumsglasögon, sterila, engångsbruk
Leverantör: VWR
VWR®
111-0615EA 780 SEK
111-0615
VWR®, Renrumsglasögon, sterila, engångsbruk
Korgglasögon
Sterile cleanroom goggles with a lightweight frame, indirect ventilation, and a non linting, latex-free headband.
  • Lins av härdat polykarbonat behandlad mot imma och repor
  • Lätt PVC stomme med silikongummiband för bättre komfort
  • Etylenoxid-steriliserade (EtO), fullständigt validerade i enlighet med ISO 11135-1-2007
Rekommenderade för kritiska miljöer ISO klass 4 och EU GMP-klass A/B.
Certifikat: EN 166:2001, optisk klass 1
Förpackning: Förpackade i Nextech certifierat renrum ISO klass 4. Ett par per Tyvek™ PE påse.