Ett ekonomiskt utbud av pålitliga, högpresterande analytiska vågar. Alla modeller har en topppanna i rostfritt stål.
- Kontrollera vägning (larmfunktion), viktsummering, densitetsbestämningar av prover och styckräkningsfunktioner
- Möjlighet till extern eller intern kalibrering, RS232 ingår som standard
- Vågkammare L×B×H: 162×171×225 mm
Användaren kan välja tre alternativ för modeller med intern kalibrering (betecknas med 'i' i slutet av modellnamnet):
Balansen kalibreras med den interna vikten genom att trycka på CAL-knappen
Balansen omkalibreras automatiskt när omgivningstemperaturen ändras och/eller efter att en viss tid har gått (Incal+)
Användaren kan välja att kalibrera vågen med en extern vikt.
Certifikat: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012.
Information om tillbehör: Optional Tablet System (611-8683) is suitable for use with models denoted by *. Tablet Systems are not currently accredited for use with verified/EC-type approved balances.
Beställningsinformation: For more information on the full range of accessories including printers, software, density control kit for the LA series, external keyboard and PC connection cable, please visit our website or contact your local Avantor sales office.
The balances are also available with a factory calibration certificate. Please contact Avantor for more information about this option.
Leveransinformation: Supplied with mains adapter, universal plug and plastic 'in use' protective cover. Calibration weights are available from Avantor. Please see 'Calibration weights'.
Observera: Models with a large graphic display are denoted by G in the model name. Similarly i shows internal calibration. FC models are supplied with a factory calibration certificate. See website for details of the full range of models.