Mediaberedare, Masterclave 09
Leverantör: bioMérieux
MasterClave®
710-0702EA 0 SEK
710-0702
Mediaberedare, Masterclave 09
Mediaberedare
  • Användbar volym: 1–9 l
  • Fullständig dokumentation
  • Mycket lätt att använda och rengöra, mobil
  • Upp till 40 användarspecifika program
  • Hel cykel pågår i endast 1 timme och 15 minuter