VWR®, Spillage granules, acid neutraliser, ALGOSOL N
Leverantör: Avantor
Algosol N
99910.414EA 1395 SEK
99910.414
VWR®, Spillage granules, acid neutraliser, ALGOSOL N
Spillkit
Algosol är en unik naturprodukt som tillverkas av sjögräs och är lämplig för neutralisering av syror, t ex saltsyra, svavelsyra, salpetersyra och fluorvätesyra. Det absorberar spill omedelbart utan att brytas upp och kan användas till att släcka bränder.
  • Non toxic, non flammable and dust-free
  • Can be swept up easily
  • Stable, chemically inert and non polluting
1 kg Algosol neutraliserar 180 ml 95% svavelsyra eller 530 ml 36% saltsyra eller 400 ml 70% salpetersyra eller 260 ml 40% fluorvätesyra.