VWR®, Absorptionsmedel, spillkit
Leverantör: VWR
VWR®
121-1050EA 1925 SEK
121-1050
VWR®, Absorptionsmedel, spillkit
Spillkit
Lämpligt för farliga vätskor.
  • Total absorptionsförmåga upp till 10 liter, beroende på vilken kemikalie som absorberas
  • Lämpar sig även för oljor och lösningsmedel
  • Kan användas till kemikalier
Supplied in a clip closed clear bag.
Leveransinformation: Kit contains: 2× blue plastic disposal bags, 1× 6 cm×1,2m maintenance sock, 1× clip close carrier, 1× instruction sheet, 10× maintenance spill pads, 1× non branded spill kit header card, 2× plastic zip ties.