Petriskålar, sterila
Leverantör: Pall Laboratory
516-8032EA 945 SEK InStock
516-8032 516-8029 516-8021
Petriskålar, sterila
Odlingsplattor Petriskålar
PS, cellulosadyna. Idealiska för mikrobiologisk analys med membranfilterteknik. Petriskålar med absorbentdynor kan användas med buljongmedier, eller agar kan hällas i skålarna utan absorbentdynor. Innehåller 47 mm membranfilter.
  • Gammastrålade – inga EtO-rester som hämmar den mikrobiella tillväxten
  • Lätta att använda – öppnas enkelt med en hand men ger god tätning då de stängs
  • Lätta att stapla; tar mindre plats på labbänken eller i inkubatorn