Programvara
Leverantör: Julabo
461-0063EA 50550 SEK
461-0063 JULA8900005 461-3618
Programvara
Software Laboratory Software
Mjukvara för programmering, visning och registrering av temperatur- och tidsberoende processer tillsammans med andra laboratorieinstrument. Omfattande alternativ för kommunikation och nätverksmöjligheter via RS232/RS485, USB (med omvandlare som tillval) och Profibus underlättar laboratorieautomatisering.
  • Start/stopp-funktioner och inställning av parametrar med grafiska zoomfunktioner
  • Visning av aktuell uppvärmnings- och nedkylningskapacitet
  • Profiler kan lagras i minnet
  • Visning av upp till 4 kurvor i ett diagram
  • Rampfunktion med upp till 100 steg
EasyTemp-programvara: Laddas kostnadsfritt från Julabo-webbplatsen (www.julabo.de). Idealisk för användning med Julabo-produkter med RS232-utgång,och möjliggör kontroll av en enskild enhet. Registrering av mätvärden i ASCII-format.
EasyTemp Professional-programvara: För kontroll av upp till 24 Julabo-enheter med RS232-utgång (USB som tillval). Registrering av mätvärden i ASCII- och Excel-format. Upp till 4 definierbara skalor. Användaren kan ange formler för medelvärdesberäkning och skillnad mellan mätvärden, och textkommentarer kan visas i grafen.
Programmering och registrering av enskilda användarprofiler för varje enhet, med grafisk visning av upp till 16 kurvor i ett diagram
Reproducerar de viktiga värdena i en graf
Separat fönster för kontroll av varje enhet – en knapp för samtidig start av flera enheter
Profiler kan ändras under körning
Omfattande rampprogrammering med upp till 1 000 steg per profil för varje enhet
Bland tillvalen för EasyTemp Professional finns kontrollmöjlighet för laboratorieinstrument från olika tillverkare, t.ex. omrörarmotorer, magnetomrörare, doseringspumpar och pH-mätare. Drivrutin för Devicenet-, Profibus-, Ethernet- och RS485-utgång finns också tillgänglig. Mer information finns.