Anaerobklocka, Don Whitley
Leverantör: Don Whitley Scientific
710-1213EA 19275 SEK
710-1213 710-0841
Anaerobklocka, Don Whitley
Anaeroba system
Användarvänlig och robust anaerob burk i rostfritt stål.
  • Patenterat ventilsystem
  • Försedd med Oxoid lågtemperatur-katalysatorpåse
Kan användas med antingen gasgenererande kuvert eller gastub och ventileras automatiskt om för högt tryck används.
Beställningsinformation: Vi har ett stort sortiment tillbehör. Kontakta oss för mer information.
Leveransinformation: Levereras bruksfärdig och komplett med en omfattande reservdelsset.