Dessa högintensiva UV-ljusbord har fyra 25 W-rör och ger 100 W högintensiv och jämn UV-belysning för hög fluorescens och känslighet vid betraktande av infärgade geler. Intensitetsinställningarna (hög/medel/låg) på utvalda modeller är avsedda för UV-belysnings-, fluorescens- och fotografiska tillämpningar. Den låga ('Lo') intensitetsinställningen ger minskad ljusinducerad nickning eller blekning av gelprover vid preparativt arbete, vilket ökar den tillgängliga gelpreparationstiden. Den höga intensitetsinställningen 'Hi' (hög) och mellaninställningen 'Med' är till för analytiskt dokumentationsarbete.
- Den rostfria stålramen gör dem enkla att rengöra och ger minimal provkontaminering
- Den starkt fluorescerande bakgrundsbelysningen förbättras ytterligare med en skärm för jämn bakgrund samt ett UVG™-filter med lång livslängd
- Intensitetsinställningarna (hög/medel/låg) på utvalda modeller gör att man byta inställning beroende på tillämpning
- En kraftig kylfläkt skyddar provet genom att hålla filterytans temperatur nere samt bibehåller en konstant UV-ljusintensitet
- Det avtagbara, UV-blockerande skyddslocket sitter på gångjärn och kan höjdjusteras för att erhålla en lämplig betraktningsvinkel eller ge åtkomst till filterytan
Modellerna med två UV-våglängder har samma storlek och design som andra High Performance-modeller, men har bara en intensitet och är utrustade med mellanvågs- (302 nm) och långvågs-UV (365 nm) i en och samma enhet.
B×D×H: 486×337×143 mm (höjdmåttet inkluderar UV-blockeringsskyddet)
Vikt: 9,6 kg