2×8-polyesterremsfilmer är identiska med polyesterfilmer när det gäller material och självhäftande material, men har utvecklats för att bara försegla en eller två rader med 8 brunnar i taget, antingen på plattor med brunnsremsor eller standardplattor om raderna måste skyddas eller nås selektivt. Steril produkt som är förpackad i manipuleringssäkra påsar om 50/påse.
- Försegla selektivt, en eller två rader i taget
- Kan användas som sekundär försegling över tidigare perforerade filmer
- Rekommenderat temperaturintervall mellan −40 och +120 °C
L×D för varje film: 103,2×19,1 mm, inklusive två borttagbara positioneringsflikar. Längdmåttet med borttagna flikar är 82,6 mm.