VWR®, Vita filmer för luminiscens och mikroskopi
Leverantör: VWR
VWR®
391-1293EA 560 SEK
391-1293
VWR®, Vita filmer för luminiscens och mikroskopi
Tätningar Microplate tätningar
De här filmerna består av 240 µm tjock vit vinyl med självhäftande material och används tillsammans med vita mikroplattor. Filmens ljusreflekterande egenskaper, när den används för att försegla plattor med genomskinliga bottnar, maximerar känsligheten hos bioluminiscens- och kemiluminiscensanalyser med bottenavläsande luminometrar. Vita filmer används även som baksidesmatris vid mikroskopi av utstansade prover från filterplattor.
  • Baksida som är delad på längden underlättar när filmen sätts fast på plattor
  • Film kan fästas antingen längst upp eller längst ned
  • Inga ändflikar
  • Rekommenderat temperaturintervall mellan –40 och +80 °C
L×D för varje film: 116×76 mm.