VWR®, Förvaringslåda för 15 eller 50 ml rör
Leverantör: VWR
VWR®
211-0370EA 1200 SEK
211-0370
VWR®, Förvaringslåda för 15 eller 50 ml rör
Lådor Förvaringslådor för rör
PP, with clear lid.
  • Djupbrunnar med rutnät håller rör säkert på plats i upprätt läge
  • Hitta rör enkelt tack vare märkta lock, märkt rutnät och sortering från första röret
  • Rören kan ses genom ett genomskinligt lock och genomskinliga sidor
Stabil tålig konstruktion för upprepad förvaring. Ett av de två medföljande rutnäten kan snäppas på plats, antingen rutnätet för 15 ml rör eller rutnätet för 50 ml rör.