Du sökte efter: Siktar, för kvarnar
12  results were found
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: KINEMATICA
Beskrivning: Sieve, for mill, POLYMIX® system PX-MFC 90 D, Insert sieve, stainless steel 1.4034, Maskvidd: 3,00 mm
Leverantör: Retsch GmbH
Beskrivning: Silar för kvarnar, Rostfritt stål, Ringsikt, trapetsformade hål, med förstärkta kanter, Maskvidd: 0,08 mm
Leverantör: Retsch GmbH
Beskrivning: Silar för kvarnar, Titan, Ringsikt, trapetsformade hål, med förstärkt kant, Maskvidd: 0,08 mm
Leverantör: Retsch GmbH
Beskrivning: Silar för kvarnar, Rostfritt stål, Ring sieves 360°, trapezoid holes, Maskvidd: 1,25 mm
Leverantör: Retsch GmbH
Beskrivning: Silar för kvarnar, Rostfritt stål, Bottensilar, fyrkantiga hål, Maskvidd: 4,00 mm
Leverantör: IKA
Beskrivning: Silar för kvarnar, Stainless steel sieve, 2,00 mm
Leverantör: Retsch GmbH
Beskrivning: Silar för kvarnar, Rostfritt stål, Ring sieve, round holes, with strengthened edges, Maskvidd: 3,00 mm
Leverantör: Retsch GmbH
Beskrivning: Silar för kvarnar, Rostfritt stål, Undersåll, fyrkantiga hål, Maskvidd: 4,00 mm
Leverantör: Retsch GmbH
Beskrivning: Silar för kvarnar, Rostfritt stål, Distance sieve, round holes, Maskvidd: 4,00 mm
Artikel nummer : (412-2354)
Leverantör: Retsch GmbH
Beskrivning: Silar för kvarnar, Rostfritt stål, Undersåll, trapetsformade hål, Maskvidd: 0,50 mm
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Retsch GmbH
Beskrivning: Silar för kvarnar, Stål, Ring sieves, trapezoid holes, Maskvidd: 0,08 mm, Diam.: 70 mm
Leverantör: Retsch GmbH
Beskrivning: Silar för kvarnar, Bottom sieve, trapezoid holes, Maskvidd: 0,75 mm
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom