Du sökte efter: Svabbar, klinisk
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: DELTALAB
Beskrivning: Swabs designed for cleaning and disinfection when tip is soaked in a disinfectant, thus reducing the risk of a direct contact.
Leverantör: NISSUI PHARMA SOLUTIONS
Beskrivning: CompactDry Swabs for surfaces, meat, fish and poultry. New design with swabs pre immersed in 1 ml buffer, ready for use with a self-standing tube and ...
New Product
Artikel nummer : (SCIL2200001)
Leverantör: HYSERVE GMBH & CO. KG
Beskrivning: This Swab System is designed for sampling on surfaces in the production environment. It consists of a sterile swab in a tube with 10 ml sterile PBS bu...
UOM: 1 * 40 Tests
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivning: Wooden applicators of hardwood in bundles of 50 or 100 pieces.
Leverantör: Onemed Sverige AB
Beskrivning: Wooden applicators with or without cotton ends.
Artikel nummer : (HERE1032018)
Leverantör: HERENZ, HEINZ GMBH
Beskrivning: Wooden applicators with a double cotton bud.
UOM: 1 * 2.000 Items
Artikel nummer : (MURRL602/01)
Leverantör: MURRAY, S & CO LTD
Beskrivning: Wooden applicator stick.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (SAFID3794)
Leverantör: SAFETY FIRST AID GROUP LTD
Beskrivning: A first aid staple with numerous uses designed for cleaning and dressing wounds.
UOM: 1 * 100 Items
Leverantör: HERENZ, HEINZ GMBH
Beskrivning: Aluminium applicators with a single cotton bud.
Artikel nummer : (PMPC826-WC)
Leverantör: PURITAN MEDICAL
Beskrivning: Tapered swabs designed for precision application and hard-to-reach areas.
UOM: 1 * 10.000 Items
Artikel nummer : (PMPC25-2199)
Leverantör: PURITAN MEDICAL
Beskrivning: These cytology brushes feature tapered tips made out of soft nylon bristles and a long PS handle.
UOM: 1 * 1.000 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom