Du sökte efter: Knivaggregat
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Choice of aggregates for a wide range of laboratory applications from 5 ml up to 20 L. The VWR® Aggregates solve the standard problems that are faced ...
Sale
Artikel nummer : (710-0953)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Dispersing Element, Johnny sealing ring for blades, autoclavable, for use with Steri-Blostev 12 base fixing plate
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: KINEMATICA
Beskrivning: Dispersing aggregates available as standard (EC design) and special aggregates (W, B design).
Leverantör: KINEMATICA
Beskrivning: Förklaring för de olika typerna:
EC EasyClean för den enklast möjlig rengöring eller sterilisering (Standard)
/2 Rotor/Stator med 1 rad tänd...
Leverantör: KINEMATICA
Beskrivning: BIOTRONA® design high turbulence mixing. High-turbulence mixing head with low shear forces and energy inputs. Time saving with improved results compar...
Artikel nummer : (431-0205)
Leverantör: KINEMATICA
Beskrivning: Dispersing element, PT-DA 20/2EC-E192, För apparat: PT 4000, Hastighet: 27 m/s, Stator/rotor Ø: 15 / 20 mm, Volym: 100 - 2500 ml
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: IKA
Beskrivning: Dispersing element, D 80, Stator/rotor Ø: -/80 mm, Volym: 2 - 50 l
Leverantör: IKA
Beskrivning: Typ N: Material i kontakt med medium PTFE och rostfritt stål AISI 316L, lämplig för lösningsmedel och slipande ämnen, sterilisering med alla me...
Leverantör: IKA
Beskrivning: Disposable, plastic dispersing elements are ideal for applications where cross-contamination cannot be tolerated. Dispersing elements can be thrown aw...
Leverantör: VELP SCIENTIFIC
Beskrivning: A wide range of dispersing tools ensures excellent performance for many applications for small samples, sizes such as biological matrices, and large v...
New Product
Artikel nummer : (WITGDH.WHG02108)
Leverantör: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beskrivning: Dispersing Element, Homogeniser tool, HT1008, För: HG-15A, WiseTis®, Stator/rotor Ø: 8,0/6,1 mm, Längd: 138 mm, Volym: 1 - 50 ml
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom