Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (8)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Läsförstoringsglas
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/14/18989714.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"16"
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Dessa tre läsförstoringsglas är lämpliga för daglig användning.
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Förstoringsglas med belysning, passar för vardagsbruk.
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   These illuminated handheld magnifiers provide a high magnification for a uniform illumination.
Leverantör:  ESCHENBACH OPTIK GMBH
Beskrivning:   The headband magnifier can be used by spectacle wearers.
Leverantör:  ESCHENBACH OPTIK GMBH
Beskrivning:   Modern design, LED illumination and coated lens on both sides with Ceratec® anti-scratch coating for optimised performances.
Artikel nummer : (ESCH2668950)
Leverantör:  ESCHENBACH OPTIK GMBH
Beskrivning:   This aplanatic magnifier is suitable for reading and looking at pictures for long periods.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (630-1321)
Leverantör:  ESCHENBACH OPTIK GMBH
Beskrivning:   Denna beprövade typ av förstoringsglas har en lins som är belagd med en hård Cera-tec® anti-scratch-beläggning på båda sidor. Dammskyddet kan vikas up...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (630-1039)
Leverantör:  ESCHENBACH OPTIK GMBH
Beskrivning:   This magnifier can stand on the reading material for a clear image and large field of view even with a high level of magnification.
UOM:  1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 16
  1  2  Nästa