Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (24)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Dispenser för torkdukar
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/88/18709688.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"49"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Tillverkad i 6 mm vit PVC.
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   These dispensers, made from white lacquered metal, are suitable for use with wipe rolls.
Leverantör:  KIMBERLY CLARK
Beskrivning:   This white plastic dispenser is ideal for dispensing single sheets of interleaved SCOTT* Slimfold hand towels.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  KIMBERLY CLARK
Beskrivning:   These hand towel dispensers in a sleek and contemporary design are designed for dispensing 'Inter-fold' hand towels.
Leverantör:  KIMBERLY CLARK
Beskrivning:   Dispenser för torkrullar, vägg eller golv.
Leverantör:  KIMBERLY CLARK
Beskrivning:   This modern benchtop dispenser with curved design and stainless steel finish is ideal for dispensing single sheets of KLEENEX* pop-up hand towels. It ...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  KIMBERLY CLARK
Beskrivning:   This low maintenance twin dispenser is ideal for dispensing toilet tissues from small rolls in washrooms that are in frequent use. Designed for use wi...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  KIMBERLY CLARK
Beskrivning:   This dispenser enables single sheet dispensing of KLEENEX® and SCOTT* rolled hand towels, without the need to touch the dispenser. Ideal for use in hi...
UOM:  1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 49
  1  2  3  4  5  6  7  Nästa 