VWR®, Dispensrar för torkdukar för allmän användning
Leverantör: VWR
VWR®
115-0205EA 780 SEK
115-0205 115-0206 115-0207
VWR®, Dispensrar för torkdukar för allmän användning
Dispenser för torkdukar
Tillverkad i 6 mm vit PVC.
  • Dubbelhäftande tape för halvpermanent installation håller fast dispensern ordentligt
  • Medelstora och stora hållare har nyckelhålsöppningar för skruvar, kan installeras permanent