Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (9)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Printer
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/80/18989680.jpg
Med en skrivare kan en enkelt och effektivt skapa etiketter för alla typer av applikationer. Termiska, laser och punktmatrisformat ger etiketter med tydlig text för bästa läsbarehet, även för de minsta objekten. Multifunktionsprinterna har enkla gränssnitt för enkel användning. Det finns både bordsmodeller och handhållna skrivare.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"36"
Sortera efter:
Artikel nummer : (720-2890)
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   The Signature slide printer can significantly increase laborator efficiency while helping to reduce the risk of incorrect sample identification. It pr...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Thermal printer TLP-50 for VWR LA, LP, SM balances and MB moisture analysers, EU-plug + UK-plug, UK/EU-plugs, Thermal
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (611-3623)
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   The statistical printer is a bidirectional thermal printer that can be used with laboratory balances. It can print weight values and, when requested, ...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  BRADY & CO LTD, W. H.
Beskrivning:   Label printer, BMP™21-LAB Starter Kit with EU-plug, 203 dpi, Termalt, Utskriftsbrädd: 6 - 19 mm, 235×125×50 mm, Vikt: 0,75 kg
Leverantör:  BRADY & CO LTD, W. H.
Beskrivning:   These kits provide the user with printer and a selection of labels to accurately identify samples in the laboratory. Both the BMP™51 and BMP™53 are po...
Leverantör:  BRADY & CO LTD, W. H.
Beskrivning:   A PC based benchtop printer that can print signs or labels up to 101,6 mm wide. Suitable for many applications including safety, facility and lean/5S ...
Leverantör:  BELLINGHAM & STANLEY
Beskrivning:   Dot matrix, miniature, 24 column, RS232, impact printer that can be used to provide hard copy of refractometer or polarimeter measurement data for FDA...
Leverantör:  SARTORIUS BALANCES
Beskrivning:   Printer YDP10-0CE med kabel
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 36
  1  2  3  4  5  Nästa