Du sökte efter: pH buffertar
81  results were found
SearchResultCount:"81"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Merck
Beskrivning: Material för exakt kalibrering och kontroll av pH-mätare.
Leverantör: Merck
Beskrivning: Material för exakt kalibrering och kontroll av pH-mätare.
Leverantör: Merck
Beskrivning: Titrisol® buffer concentrate for 500 ml buffer solution [20 °C].
Leverantör: Merck
Beskrivning: Materials for the precise calibration and monitoring of pH meters.
Leverantör: Merck
Beskrivning: Material för precis kalibrering och kontroll av pH-mätare.
Leverantör: Merck
Beskrivning: För kalibrering av pH-mätare.
Artikel nummer : (1.06587.1000)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Buffer stock solution 1/15 mol/l
UOM: 1 * 1 L
Leverantör: Merck
Beskrivning: Buffer solutions intended for extremely precise calibration, qualification and monitoring of pH instruments, and for testing other buffer solutions.
Leverantör: Merck
Beskrivning: Material för exakt kalibrering och kontroll av pH-mätare.
Leverantör: Merck
Beskrivning: pH Buffer solution, colour coded, pH-värde: 4,00, ±0,01, Referenstemperatur: 25 °C, Röd , I dispenser, 1× gallon
Artikel nummer : (1.09478.1000)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Ammonium buffer solution for complexometry (ammonium chloride/ammonia) pH = 10 - 11, TitriPUR®
UOM: 1 * 1 L
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Lösningar preparerade med AnalaR® NORMAPUR®-klassade analytiska reagenser.
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: pH Buffer solution, Karbonat, pH-värde: 10,01, Referenstemperatur: 25 °C, VWR®, Färglös
Leverantör: Avantor
Beskrivning: Ready-to-use pH buffers are manufactured in large lots to stringent specifications and utilise quality control procedures to reduce lot-to-lot variabi...
Leverantör: Avantor
Beskrivning: The quality of many BAKER ANALYZED™ reagents meets or exceeds the requirements set forth by the American Chemical Society (ACS).
Leverantör: Avantor
Beskrivning: Specially developed for dissolution testing of pharmaceutical dosage forms and drug discovery, easy to use DILUT-IT™ concentrates can reduce overall c...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 81
no targeter for Bottom