Automated plate washing for ELISA, cells and beads
Improve lab efficiency & optimize results with fast and efficient plate washers. Compare and find the optimal plate washer for your applications.
Compare now
TECAN microplate washers
Learn more
Du sökte efter: Buffertar för elektrofores
209  results were found
SearchResultCount:"209"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (1.06023.1000)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Running Buffer, TAE buffer solution 10X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer) pH 8,3
UOM: 1 * 1 L
Artikel nummer : (1.06177.2500)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Running Buffer, TBE buffer solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
UOM: 1 * 2,5 L
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: TBE is optimised for DNA electrophoresis techniques using both acrylamide and agarose. Buffers are available as liquid concentrate or Ready-Pack™ (a f...
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Wash buffers ideal for use in applications such as Western blotting and ELISA. Prevents high background by effectively removing unbound reagents.
Artikel nummer : (J373-4L)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Washing buffer, PBS buffer solution 10X concentrate (phosphate buffered saline)
UOM: 1 * 4 L
Artikel nummer : (M197-500ML)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: 4X concentrated buffer solution (1,5 M Tris, pH 8,8 and 0,4% SDS). Used for preparation of standard acrylamide:bis-acrylamide gels as well as preparat...
UOM: 1 * 500 mL
Artikel nummer : (K859-100TABS)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Each tablet prepares 100 ml of a 1X TBS solution when dissolved in 100 ml deionised H₂O. 1X TBS contains 25 mM Tris, 140 mM sodium chloride, and ...
UOM: 1 * 1 Each
Artikel nummer : (437117K)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Bestrålat PBS-koncentrat, lämpligt för tvätt av celler efter spädning.
UOM: 1 * 10 L
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Rapid Transfer Buffert är ett enkelt enkomponentssystem för snabb och effektiv överföring av proteiner från SDS-PAGE-geler till membran för Western bl...
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Running buffers for both 1-D and 2-D protein gel electrophoresis.
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: TAE is an extensively used buffer for agarose gel electrophoresis applications requiring high resolution and separation of high molecular weight, doub...
Artikel nummer : (E715-1L)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Phosphate Buffered Saline (PBS) with 0,05% Tween® 20, pH 7,5 is a ready-to-use 1× concentration.
UOM: 1 * 1 L
Artikel nummer : (M232-39.8G-5PK)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Each pack of powdered blocking buffer makes one liter of 1X solution.
UOM: 1 * 199 g
Artikel nummer : (444037E)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Bestrålad lösning, pH 7,2, för blot-tvätt.
UOM: 1 * 10 L
Artikel nummer : (K875-500ML)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: PBS Tween® 20 blot wash buffer is a 20X concentration with 1% Tween® 20.
UOM: 1 * 500 mL
Artikel nummer : (M325-100ML)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Blocking Buffer, RapidBlock™ solution, 10X
UOM: 1 * 100 mL
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 209
no targeter for Bottom