Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Färgreferens och spektroskopistandarder
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/55/18945055.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"35"
Sortera efter:
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   The Certipur® colour reference solutions are developed for ‘Method 1’ as described in chapter 2.2.2 of the European Pharmacopeia.
Artikel nummer : (1.00246.0250)
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   The colour reference solution can be used in visual comparison or as part of a calibration of colorimeters and spectrophotometer for colour comparison...
UOM:  1 * 250 ml
Artikel nummer : (1.14675.0001)
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   Spectroquant® CombiCheck-lösningar är multiparameterstandarder som är klara för användning för tillämpningsområdet hos Spectroquant®-testsystem. Varje...
UOM:  1 * 1 SET
Artikel nummer : (1.18701.0001)
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   Spectroquant® CombiCheck-lösningar är bruksfärdiga multi-parameterstandarder för Spectroquant®-systemet. Varje förpackning innehåller en standardlösni...
UOM:  1 * 1 SET
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   För spektrofotometerkalibrering enligt Ph.Eur.
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   Standard solutions are particularly used for calibrating the absorbance of spectrophotometers.
UOM:  1 * 1 SET
Artikel nummer : (1.18700.0001)
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   Spectroquant® CombiCheck-lösningar är bruksfärdiga multi-parameterstandarder för Spectroquant®-systemet. Varje förpackning innehåller en standardlösni...
UOM:  1 * 1 SET
Artikel nummer : (1.08159.0100)
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   Standard solutions are used for the calibration of spectrophotometers.
UOM:  1 * 100 ml
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 35
  1  2  3  4  5  Nästa