Vill du logga in igen?
  • Kriteria
        Search By Cell Culture Media Type
      I lager (13)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Du sökte efter: "Tissue Culture Media Supplements and Additives"
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/18/18989918.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"88"
Sortera efter:
Artikel nummer : (0458-50G)
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   Trypsin 1:250, cell culture grade
UOM:  1 * 50 g
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   Yeast extract
Artikel nummer : (27-4732-01)
Leverantör:  GE Healthcare - Life Sciences
Benämning:   Poly(I)·Poly(C)
UOM:  1 * 265 mg
Leverantör:  Corning
Benämning:   Kollagen I
Leverantör:  Corning
Benämning:   ITS Universal Culture Supplements
Leverantör:  PanReac AppliChem
Benämning:   D-Pantothenic acid calcium salt
Artikel nummer : (A3732.0500)
Leverantör:  PanReac AppliChem
Benämning:   Yeast extract, molecular biology grade
UOM:  1 * 500 g
Artikel nummer : (A8088.1000)
Leverantör:  PanReac AppliChem
Benämning:   Cell Proliferation Assay XTT
UOM:  1 * 1.000 Tests
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 88
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Nästa