Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
titranter
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/22/18989922.jpg
Titranter används vid syra-/bastitrering, vid vattehnhalts bestämmning enligt Karl Fischer metoden och vid pH-titreringar. Volumetriska lösningar har en exakt koncerntration och är klar för användning. För användaren är det enkelt att öppna en ny flaska och börja titrera. Felkällorna reduceras då ingen uppvägning och spädning behövs. Den exakta koncentrationen är angett på analyscertifikatet.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"38"
Sortera efter:
Leverantör:  Merck
Benämning:   Aquastar™-sortimentet innehåller reagenser för bestämning av vatteninnehåll med Karl Fischer-titrering av många olika ämnen och med flera olika metode...
Leverantör:  Merck
Benämning:   Wijs lösning för bestämning av jodnumber c(ICl) = 0.1 mol/l TitriPUR® 1 * 2,5 l
Leverantör:  Merck
Benämning:   Titriplex®-lösning B för bestämning av alkaliska jordartsmetaller i vatten (hårdhet) 1 ml = 10 mg CaO/l ( 1 tysk hårdhetsgrad) vid bruk av 100 ml vatten for 1000 ml Titrisol® 1 * 1 Ampoul
UOM:  1 * 1 Ampoul
Leverantör:  Merck
Benämning:   Indikator bufferttabletter för bestämning av vattenhårdhet med Titriplex® lösningar 1 * 1 Each
Leverantör:  Merck
Benämning:   Bromidbromatlösning for 1000 ml, c(Br2) = 0,05 mol/l (0.1 N) Titrisol® 1 * 1 Ampoul
UOM:  1 * 1 Ampoul
Artikel nummer : (1.09914.0001)
Leverantör:  Merck
Benämning:   Jodidjodatlösning for 1000 ml, c(I2) = 1/128 mol/l (1/64 N) Titrisol® 1 * 1 Ampoul
UOM:  1 * 1 Ampoul
Leverantör:  Merck
Benämning:   Tetramethylammonium hydroxide solution in 2-propanol/methanol for titrations in non-aqueous media c(C4H13NO)=0,1 mol/l (0,1 N) T...
Artikel nummer : (1.07242.0100)
Leverantör:  Merck
Benämning:   Fenolröttlösning indikator 1 * 100 ml
UOM:  1 * 100 ml
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 38
  1  2  3  4  5  Nästa