Vill du logga in igen?
  • Produktkategori
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
PCR reagens
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/20/18989620.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"155"
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   Taq-DNA-polymeras MasterMix är en bruksfärdig 1,1X eller 2,0X reaktionsblandning. Tillsätt endast primers, templat och vatten, och du kan utför...
Artikel nummer : (N557-0.5ML)
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   Ready to use dNTP mixture, 10 mM solution.
UOM:  1 * 0,5 ml
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   VWR® Taq-DNA-polymeras är ett ultrarent, termostabilt rekombinant DNA-polymeras, med robust PCR-effektivitet för många olika slags PCR-tillämpn...
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   Bruksfärdiga dNTP-mixar och dNTP-set av molekylärbiologisk kvalitet. dNTP-mixen är framtagen för att minska tidsåtgången samt minska kontamineringsris...
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   PCR reagent, TEMPase Hot Start DNA Polymerase, 5 U/µl, with 10X Key Buffer, 10X Combination Buffer and MgCl2
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   PCR Kit with Taq Polymerase is a DNA amplification kit containing all reagents for PCR reactions, except template and primer.
UOM:  1 * 1 KIT
Artikel nummer : (E536-40UM)
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   dCTP, 100 mM solution in sterile, deionised water at pH 7,0 to maintain stability.  Prepared from monosodium salts of the free nucleotides. No ex...
UOM:  1 * 40 µMol
Artikel nummer : (E636-40UMOLE)
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   Ready to use dNTP mix. One tube of 10 μmol of each dNTP in a 25 mM solution, pH 7,0. Tube volume 400 μl.
UOM:  1 * 40 µMol
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 155
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Nästa