Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (5)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
kloningsreagens
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/44/18945044.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"36"
Sortera efter:
Leverantör:  SGI - DNA Synthetic Genomics
Benämning:   The Gibson Assembly® Ultra Kit provides a robust and efficient method to seamlessly construct synthetic genes, genetic pathways, as well as entire gen...
Leverantör:  SGI - DNA Synthetic Genomics
Benämning:   The Gibson Assembly® HiFi 1 Step Kit provides a simple and effective method to seamlessly construct synthetic genes, genetic pathways, as well as enti...
Leverantör:  OriGene
Benämning:   GABA B receptor 2 (GABBR2), human tagged ORF clone was engineered to express the complete ORF with an expression tag. Expression varies depending on t...
UOM:  1 * 10 µG
Artikel nummer : (ROCKMB-102-0100)
Leverantör:  Rockland Immunochemicals
Benämning:   DNA from calf thymus is commonly used in the preparation of pre-hybridisation and hybridisation solutions. Ideal for DNA polymerase assays. These prep...
UOM:  1 * 100 mg
Leverantör:  Quantabio
Benämning:   RepliQa™ HiFi Assembly Mix is a one-step, isothermal reaction for the cloning of single and multi-insert assemblies eliminating the need of restrictio...
Artikel nummer : (ROCKMB-103-1000)
Leverantör:  Rockland Immunochemicals
Benämning:   DNA from salmon is commonly used in the preparation of pre-hybridisation and hybridisation solutions. These prepared solutions are used to block the n...
UOM:  1 * 1 g
Leverantör:  GE Healthcare - Life Sciences
Benämning:   The pGEX vectors have an expanded multiple cloning site (MCS) that contains six restriction sites. The expanded MCS facilitates the unidirectional clo...
Leverantör:  SGI - DNA Synthetic Genomics
Benämning:   Gibson Assembly® HiFi HC 1-Step Kits and Master Mixes allow restriction digest-free, cloning of one or more DNA fragments into virtually any location ...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 36
  1  2  3  4  5  Nästa