Du sökte efter: Transformationsreagens
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (ICNA112100200)
Leverantör: MP Biomedicals
Beskrivning: The EZ-Yeast™ Transformation Kit is designed for high throughput transformation with efficiencies up to 10³ transformants per μg plasmid DNA. It is id...
UOM: 1 * 200 Tests
Artikel nummer : (ICNA112200200)
Leverantör: MP Biomedicals
Beskrivning: Alkali-Cation™ Yeast Transformation Kit provides an efficient method for yeast transformation and has been successfully used to transform linear DNA i...
UOM: 1 * 250 Tests
Leverantör: BTX
Beskrivning: Elektroporeringsbuffert, Elektroporeringsbuffert, BTXpress Cytoporation® Medium T
Artikel nummer : (731-0348)
Leverantör: BTX
Beskrivning: BTXpress Cytofusion® Medium C är en avancerad elektrofusionsbuffert särskilt sammansatt för hybridomproduktion. Bufferten med låg konduktivitet är sär...
UOM: 1 * 500 mL
Leverantör: BTX
Beskrivning: BTXpress™ är en lösning som bygger på en enda buffert, och har utvecklats för att snabbt och effektivt överföra gener till däggdjursceller som tidigar...
Artikel nummer : (J60028.AK)
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: For transformation of competent cells.
UOM: 1 * 250 mL
Leverantör: BTX
Beskrivning: Flatpack chambers are primarily used for prokaryotic applications (bacterial or yeast transformations), however they are also often used for high effi...
Artikel nummer : (GZ-1)
Leverantör: G-Biosciences
Beskrivning: Fast Yeast Transformation™ is a rapid single step yeast transformation kit that takes less than 10 minutes to prepare competent yeast cells. The compe...
UOM: 1 * 1 KIT
Artikel nummer : (732-6008)
Leverantör: EPPENDORF
Beskrivning: Electroporation Buffer for Multiporator® System
UOM: 1 * 100 mL
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom