Vill du logga in igen?
  • Produktkategori
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Proteinreagens
VWR erbjuder en omfattande sortiment av proteinreagens på högsta renhetsgrad, inklusive aminosyror, dNTPs, biologiska buffertar, diagnostiska kromogener, ammoniumsalter, tetrazoliumsalter etc. Välj bland olika kolorimetriska och fluorescerande reagens för förkolonn- och postkolonnderivatisering av peptider och aminosyror för analys i HPLC-detektorer.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"294"
Sortera efter:
Artikel nummer : (M329-10ML)
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   Total Protein Cell Lysis Buffer is a nonionic detergent lysis buffer that enables efficient solubilisation of the plasma and intracellular membranes, ...
UOM:  1 * 10 ml
Artikel nummer : (1B1622-KIT)
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   Fluorescent Protein Quantitation Kit uses a dye to bind to primary amines of proteins and peptides in solution. It quantifies protein in the low micr...
UOM:  1 * 1 KIT
Artikel nummer : (PTEACMS-101-5)
Blocked
Leverantör:  Protea Biosciences
Beskrivning:   Ultrapure Sinapic Acid is a recrystallised matrix for matrix assisted laser desorption ionisation (MALDI) mass spectrometry.
UOM:  1 * 5 Items
Artikel nummer : (80-6483-37)
Leverantör:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivning:   Sample grinding kit is ready to use for disrupting small tissue and cell samples for protein extraction.
UOM:  1 * 1 KIT
Artikel nummer : (59004.)
Leverantör:  Biotium
Beskrivning:   Pluronic® F-127 is a non ionic detergent used for solubilising large dye molecules such as Fura-2/AM, Fluo-3/AM, Indo-1/AM and Rhod-2/AM to facilitate...
UOM:  1 * 1 ml
Leverantör:  Rockland Immunochemicals
Beskrivning:   N/A
Leverantör:  OriGene
Beskrivning:   Modified RIPA buffer (25 mM Tris-HCl pH7,6, 150 mM NaCl, 1% NP-40, 1mM EDTA, 1X Proteinase inhibitor cocktail mix (Sigma) and 1 mM Na3VO
Artikel nummer : (28-9135-67)
Leverantör:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivning:   Protein A/G HP SpinTrap™ Buffer kit
UOM:  1 * 1 KIT
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 294
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Nästa