Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Reagens för proteinexpression
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/83/18989683.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"34"
Sortera efter:
Artikel nummer : (RPK0325)
Leverantör:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivning:   Microarray Hybridisation Solution uses a blend of proprietary components to provide high quality automated and manual slide hybridisations for use in ...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (NA9120-1ML)
Leverantör:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivning:   Protein A conjugated with Horseradish peroxidase for detection of immunoglobulins via affinity to the Fc region - typically IgG from many mammalian sp...
UOM:  1 * 1 ml
Leverantör:  Rockland Immunochemicals
Beskrivning:   N/A
Leverantör:  Thermo Scientific
Beskrivning:   Cross linkers are used for the identification of near-neighbour protein relationships and ligand-receptor interactions. Homobifunctional, amine-reacti...
Leverantör:  Thermo Scientific
Beskrivning:   Cross linkers are used for the identification of near-neighbour protein relationships and ligand-receptor interactions. Homobifunctional, amine-reacti...
Leverantör:  Thermo Scientific
Beskrivning:   Pierce™ Premium Grade Reagents are high-quality formulations of selected chemical modification reagents, specially characterised for applications wher...
Leverantör:  Thermo Scientific
Beskrivning:   The Pierce™ Controlled Protein-Protein Crosslinking Kit contains essential crosslinkers, modification reagents and buffers for conjugating antibodies,...
UOM:  1 * 1 KIT
Leverantör:  Thermo Scientific
Beskrivning:   Thermo Scientific™ Sulfo-SBED is a trifunctional crosslinking reagent containing a biotin, a sulfonated N-hydroxysuccinimide (Sulfo-NHS) active ester ...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 34
  1  2  3  4  5  Nästa