Du sökte efter: Objektglas
38  results were found
SearchResultCount:"38"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Objektglas, VWR®, Edges: Cut, L×B: 76×26 mm, Tjocklek: 1,0 mm
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: These microscope slides come with a light opaque coating in different colours.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Colour frosted microscopy slide, Bevelled edges, 45°, VWR®, Blå
Sale
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Microscopy slides are designed with colour-frosted ends for H&E stain on frozen sections in histopathology examination.
Artikel nummer : (631-1160)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Microscope slides with ground edges designed for human blood or fluid tests.
UOM: 1 * 2.500 Items
Artikel nummer : (631-0117)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: These slides, washed and polished, offer high quality results.
UOM: 1 * 50 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Microscopy slides are designed with colour-frosted ends for H&E stain on frozen sections in histopathology examination.
Artikel nummer : (KLINPR-001)
Leverantör: KLINIPATH
Beskrivning: Microscope slides specially designed for use with printers.
UOM: 1 * 2.500 Items
Artikel nummer : (631-1161)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Microscope slides with double-frosted ends designed for human blood, body fluids tests, as well as paraffin sections.
UOM: 1 * 2.500 Items
Leverantör: MARIENFELD
Beskrivning: Microscopy slides with chamfered corners to reduce the risk of injuries and a silky area of 20mm, on one end, at both sides.
Leverantör: Epredia
Beskrivning: These slides come with a light opaque coating in standard colours.
Leverantör: MARIENFELD
Beskrivning: The bright printed colours of UniMark® slides frosted ends contrast well with the markings.
Leverantör: MARIENFELD
Beskrivning: Slides designed for in vitro diagnostic (IVD) applications.
Sale
Leverantör: Epredia
Beskrivning: Tillverkade i extra vitt glas. Rengjorda och polerade.
Leverantör: MARIENFELD
Beskrivning: Soda lime glass microscopy slides precleaned. Also available with a silky frosted marking area of 20 mm on both sides.
Leverantör: Corning
Beskrivning: Dessa diabilder är antingen frostade på ena sidan, på båda sidor eller enkla.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 38
no targeter for Bottom