Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Handsboxar
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/03/18945303.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"21"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Artikel nummer : (135-1734)
Leverantör:  ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
Beskrivning:   Ett bärbart isoleringshölje som ger skydd för användaren och provet.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  Alfa Aesar
Beskrivning:   These polyethylene glove bags are used for handling air and moisture sensitive chemicals in laboratories. Also suitable for field sampling.
Artikel nummer : (BOHLV1992-08)
Leverantör:  Bohlender
Beskrivning:   This anti-static glove box made of PC-ESD allows safe working with sensitive compounds in a controlled environment.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (BOHLV1988-08)
Leverantör:  Bohlender
Beskrivning:   This normal pressure glove box features a robust yet lightweight aluminium frame with panels made of acrylic glass which ensures superb all-round visi...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (135-1096)
Leverantör:  LABCONCO
Beskrivning:   This HEPA-filtered glove box has inlet and outlet HEPA filters and provides a leak-tight physical barrier to protect the operator from hazardous airbo...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (135-1097)
Leverantör:  LABCONCO
Beskrivning:   XPert weigh boxes have inlet and outlet HEPA filters and provide a leak-tight physical barrier to protect the operator from hazardous airborne particu...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (BOHLV1984-08)
Leverantör:  Bohlender
Beskrivning:   This PMMA glove box allows safe working with sensitive compounds in a controlled environment.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (BOHLV1982-08)
Leverantör:  Bohlender
Beskrivning:   This PMMA glove box with transfer chamber allows safe working with sensitive compounds in a controlled environment.
UOM:  1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 21
  1  2  3  Nästa 