VWR® Safetypette, Pipettfyllare
Leverantör: VWR
VWR® Safetypette
612-4548EA 0 SEK
612-4548
VWR® Safetypette, Pipettfyllare
Pipetter Pipettfyllare
Pipettfyllare för glas- och plastpipetter från 1 till 100 ml.
  • Utbytbart hydrofobt membranfilter som skyddar apparaten från vätska
  • Separata knappar för uppsugning/dispensering och tömning
  • Silikonadapter för läckagesäker placering av varje pipett
Safetypette kan användas med glas- eller plastpipetter för att underlätta pipettering av många vätskor. Praktisk placering av kontroller underlättar arbetet och ger maximal säkerhet vid seriepipettering.
Beställningsinformation: Levereras med tre separata noskoner i tre olika färger.