Envirocheck® kontaktplattor för bakterier, jäst och mögel är avsedda till för provtagning av ytor i isolatorer och/eller i renrum. För att uppfylla kraven för renrum är alla plattor trippelförpackade och gammastrålade. Innerpåsen är icke-permeabel för H₂O₂ och innehåller en påse med torkmedel för att minimera bildandet av kondens. För att inaktivera eventuella kvarvarande desinfektionsmedel på ytan som ska testas, innehåller kontaktplattorna dessutom 4 neutralisatorer. Alla plattor lagras och förvaras i rumstemperatur (15 °C-25 °C).
- Gammastrålad, trippelförpackad innerpåse icke-permeabel för H₂O₂ Fyra neutralisatorer
- Påse med torkmedel minimerar bildandet av kondens för att inaktivera eventuella kvarvarande desinfektionsmedel
- Lång hållbarhet - upp till 9 månader och lång inkuberingstid möjlig
- Produktnamn, utgångsdatum, lotnummer och serieproduktionsnummer är tryckta på varje platta för säker och enkel produktidentifikation och hållbarhetsövervakning
Förpackning: Trippelförpackning, 2 staplar á 10 plattor vardera.