Realtids-PCR-detektionskit för mikroorganismer, QuickBlue RealQuick
Leverantör: Q-Bioanalytic
QuickBlue RealQuick
710-3327EA 0 SEK
710-3327 710-0675 710-3328 710-0674 710-0673 710-0676 710-3326 707-0042
Realtids-PCR-detektionskit för mikroorganismer, QuickBlue RealQuick
Testsystem för mikrobiologi PCR Tests
RealQuick-produktsortimentet är optimerat för realtids-PCR och använder sig av Taqman®-sondteknik för detektion av humana patogena bakterier. Kiten är ordnade så att de kan användas tillsammans i en följd.
  • Passar till vanligt förekommande realtids-PCR-apparater
  • Utmärkta resultat med avseende på specificitet och känslighet
  • Överensstämmer med ISO standard 20838:2006
Certifikat: Compliant with ISO standard 20838:2006.