Testsystem för detektion av antibakteriella ämnen (hämmare) i urinen. Reaktions-zonen på Urotest ® AB testremsa innehåller sporer av Bacillus subtilis ATCC 6051 och buffrat odlingsmedium. Groende sporer uppvisar metabolisk aktivitet. Färgförändring på testremsan påvisar om urinprovet är fritt från inhibitorer. Doppa Urotest ® AB teststicka i urinprovet, placera remsan i specifik inkubationspåse och inkubera 5-24 timmar. Testremsan kan användas både som ett snabbtest (inkubera under 5-7 timmar) eller för rutinmässig provning (inkubera upp till 24 timmar).
- Hjälp för en tillförlitlig diagnostisk utvärdering
- Enkel tolkning: blå reaktions-zon innebär negativt resultat (urinprovet innehåller inte hämmare), beige / vit reaktions-zon innebär positivt resultat (urinprovet innehåller hämmare).
Leveransinformation: Leverans Information: 50 Urotest ® AB testremsor, 50 specifika inkubationspåsar, 50 apecifika klisterremsor för märkning.