Dip culture media för urinanalys, Cult-Dip® plus
1.00777.0001EA 275 SEK
1.00777.0001
Dip culture media för urinanalys, Cult-Dip® plus
Media Beredda mikrobiologiska media
Cult-Dip® plus är ett bakterologiskt odlingstest för defektion av E. coli i urinprover. Fluorescensavläsning med UV-lampa möjliggör tydlig identifiering av E. coli.
  • Möjliggör identifiering av flera E. Coli isolat
  • Användarvänlig
  • Snabbt och tydligt resultat