Färdiggjutna geler och buffertar, ClearPAGE™
Leverantör: CBS Scientific
ClearPAGE™
CBSCBCG42012EA 0 SEK
CBSCBCG42012 XXXXFK91005-01627 CBSCFK91005-00827 CBSCFK91005-40827 731-2025 CBSCFK91005-01212 CBSCBCG00827 CBSCFK91005-01012 CBSCFK91005-41212 XXXXFK91005-42002 CBSCBCG01612 CBSCFK91005-00812 XXXXFK91005-42027 CBSCFK91005-01227 CBSCBCG01012 CBSCFK91005-01027 CBSCBCG41212 731-2018 731-2019 731-2057 CBSCFK91005-40812 CBSCFK91005-41227 731-2012 731-2055 731-2011 CBSCBCG41227 CBSCBCG00812 XXXXFK91005-42012
Färdiggjutna geler och buffertar, ClearPAGE™
Elektroforesgeler Förgjutna geler
Dessa överkvalitativa, förinställda, kompositpolymergeler i 8×10 cm, 10×10 cm eller 15×10 cm (W×L) plastkassetter har unik akrylamidpolymermatris för exceptionella proteinseparationer. Geler är 10X starkare än vanliga polyakrylamidgeler och mycket motståndskraftiga mot rivning. Långa brunnfingrar är fixerade och sträcker sig ovanför toppen av kassetten för enkel lastning och för att förhindra korskontaminering av prov. Förbättrad stapling tillåter större provvolymer, så att 1 mm ClearPAGE-kassettgeler har motsvarande känslighet till 1,5 mm geler. ClearPAGE-geler i 10×10 cm, 12-brunnars och 17-brunnarsformat rymmer större provvolymer som andra prefabricerade polyakrylamidgeler.
  • Ger skarpa, rena och konsekvent raka band med oöverträffad upplösning
  • Starka, elastiska och sprickfria geler
  • Ett buffertsystem används för alla SDS-geler, anodbufferten kan återvinnas vilket sparar tid och pengar
  • Minst 1 års hållbarhet, gäller även koncentrerade geler, ingen funktionsförsämring över tid
*Note: TEO-Tricine buffers must be used with these gels.