Du sökte efter: Elektrolyter
Elektrolytlösningar för pH- och jonselektiva elektroder.
Elektrolytlösningar för pH- och jonselektiva elektroder.
48  results were found
SearchResultCount:"48"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Merck
Beskrivning: ~3 M Potassium chloride solution saturated with silver chloride (~0,16 M AgCl).
Artikel nummer : (16398-250ML)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Lithium chloride solution is used for the determination of trace alkaline earth metals in brines, via chelation ion chromatography, on iminodiacetic a...
UOM: 1 * 250 mL
Leverantör: Merck
Beskrivning: Lipophilic ionophore for Ca²⁺ selective electrodes with detection limit in the sub-nanomolar range.
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Fullständig hälso-och säkerhetsinformation finns i VWR:s webbplats på.
Artikel nummer : (662-1784)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Påfyllningslösning 3,5 mol/l KCl, VWR®
UOM: 1 * 100 mL
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Kaliumklorid mättad med silverklorid vattenlösning 3 mol/l (3 N) vattenlösning AVS TITRINORM® for filling electrodes, VWR®
Artikel nummer : (662-1116)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Calomel-free pH electrode refill solution containing potassium nitrate , VWR®
UOM: 1 * 114 mL
Leverantör: HAMILTON BONADUZ
Beskrivning: A variety of electrolyte solutions for pH and ORP electrodes.
Artikel nummer : (662-9223)
Leverantör: HAMILTON BONADUZ
Beskrivning: Hamilton storage solution is recommended to increase sensor longevity when not in use. The liquid solution is acid buffered to help with sensor respon...
UOM: 1 * 500 mL
Leverantör: Hach
Beskrivning: Reagents in Powder Pillow form - typically as powder which does not appreciably affect the dilution of the sample.
Leverantör: Hach
Beskrivning: Shelf life: 48 months from production date.
Leverantör: Hach
Beskrivning: Filling and storage solutions for combined and reference electrodes.
Artikel nummer : (HACH2965026)
Leverantör: Hach
Beskrivning: Internal filling solution for use with PHC281 IntelliCAL™ Ultra pH probes, 2,44M KCl, 59 ml bottle with dispenser cap, IntelliCAL™
UOM: 1 * 59 mL
Artikel nummer : (HACH2824349)
Leverantör: Hach
Beskrivning: Ammonia Ionic Strength Adjustor (ISA) buffer solution for ammonia determinations by electrode methods.
UOM: 1 * 500 mL
Leverantör: Hach
Beskrivning: Electrolyte filling solution (25 ml) for Sension+ 5120 dissolved oxygen probe
Artikel nummer : (HACHC20C370)
Leverantör: Hach
Beskrivning: Electrode cleaning solution to remove proteins residues organic contaminations/deposits such as food stuff from pH sensing element.
UOM: 1 * 250 mL
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 48
no targeter for Bottom