Du sökte efter: Objektglashållare
Objektglashållare ska säkerställa att objektglasen kan förvaras på ett säkert och hållbart sätt. Objektglashållarna finns i olika varianter för några få upp till hundratals objektglas. Objektglashållarna finns som foldrar, lådor och skåp i material som kartong, plast och stål.
Objektglashållare ska säkerställa att objektglasen kan förvaras på ett säkert och hållbart sätt. Objektglashållarna finns i olika varianter för några få upp till hundratals objektglas. Objektglashållarna finns som foldrar, lådor och skåp i material som kartong, plast och stål.
33  results were found
SearchResultCount:"33"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Objektglasbricka för 20 eller 30 objektglas (76×26 mm).
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Flip-top trays designed for the safe storage of up to 20 microscope slides. With or without lid.
Sale
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Sturdy microscope slide holder designed for drying and cleaning.
Artikel nummer : (631-1064)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Slide cabinet for long-term storage.
UOM: 1 * 10 Items
Artikel nummer : (631-0823)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Objektglashållare, VWR®, Vit, Kartong, Antal objektglas: 400, B×D×H: 125×75×1 mm
UOM: 1 * 12 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Slide holders designed for applications in clinical cytology.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: These organisers enable the archiving of a large number of microscope slides.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Q Path® Quickspot and slide holder for Turbitec are used to carry out cytocentrifugation. They allow a cell suspension to be deposited on a slide (gyn...
Artikel nummer : (631-1049)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: This metallic cabinet is suitable for the storage of 50×50 mm or 80×57 mm microscopy slides.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Simport Scientific
Beskrivning: The SlideFolder is manufactured from heat-resistant, injection moulded plastic and can hold up to 20 standard microscope slides.
Leverantör: Simport Scientific
Beskrivning: This rugged tray used as a drain rack can hold up to 200 microscope slides in 100 individually numbered slots. All slides are stored upright for easie...
Artikel nummer : (720-0487)
Leverantör: Simport Scientific
Beskrivning: This drawer is made from heat resistant injection moulded plastic.
UOM: 1 * 10 Items
Artikel nummer : (631-0835)
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivning: Slide dispenser, Grå, Antal objektglas: 72
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (630-2771)
Leverantör: MARIENFELD
Beskrivning: Preparation table for 20 microscopy slides. Thanks to its recessed grips the slides can be easily taken out.
UOM: 1 * 20 Items
Artikel nummer : (MARI6001313)
Leverantör: MARIENFELD
Beskrivning: Preparation pasteboards with cover, Ofärgad, Kartong, Antal objektglas: 24
UOM: 1 * 10 Items
Artikel nummer : (MARI6001000)
Leverantör: MARIENFELD
Beskrivning: Preparation pasteboards with cover and recessed grips.
UOM: 1 * 50 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 33
no targeter for Bottom