Du sökte efter: Transportförpackningar för objektglas
Ekonomiska och tåliga transportförpackningar för objektglas. Transportförpackningarna finns i engångsmodeller i kartong och i plast för återanvändning. Plastmodellerna har en robust konstruktion som inte spricker och är enkla att öppna. Utformad för att hålla objektglasen säkert på plats under transport.
Ekonomiska och tåliga transportförpackningar för objektglas. Transportförpackningarna finns i engångsmodeller i kartong och i plast för återanvändning. Plastmodellerna har en robust konstruktion som inte spricker och är enkla att öppna. Utformad för att hålla objektglasen säkert på plats under transport.
16  results were found
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Cardboard disposable holders suitable for the transport of one or two standard slides.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Med plats för två objektglas idealisk för transport och förvaring.
Artikel nummer : (631-1515)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: These boxes are designed for shipping, storing, or staining slides.
UOM: 1 * 25 Items
Leverantör: Simport Scientific
Beskrivning: Slide mailers shaped to stack on top of one another and secured by a locking mechanism.
Artikel nummer : (630-2769)
Leverantör: MARIENFELD
Beskrivning: Clear polypropylene container with polyethylene cap for use in pathology (20 ml).
UOM: 1 * 1.000 Items
Artikel nummer : (SIMPM950-4MA)
Leverantör: Simport Scientific
Beskrivning: Transparent container made of high density polyethylene for mailing or storing slides between the doctor's office and the lab.
UOM: 1 * 500 Items
Artikel nummer : (631-9782)
Leverantör: HEATHROW
Beskrivning: This slide mailer is specially useful for the transportation and storage of microscopy slides.
UOM: 1 * 25 Items
Artikel nummer : (GOSSPLP-01)
Leverantör: Corning
Beskrivning: This slide mailer is suitable for applications such as clinical, dairy, environment, industries and microbiology.
UOM: 1 * 700 Items
Artikel nummer : (631-9150)
Leverantör: KARTELL
Beskrivning: För förvaring och transport av 5 till 10 objektglas beroende på tjocklek, eller ett 12 ml prov.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: MARIENFELD
Beskrivning: Slide mailers made of polyethylene for archiving and staining of microscope slides.
Leverantör: KARTELL
Beskrivning: Passar för transport av cytologiska och geologiska objektglas på ett säkert sätt.
Artikel nummer : (BELAH442000000)
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivning: Polyethylene slide mailer with screw cap.
UOM: 1 * 6 Items
Leverantör: DELTALAB
Beskrivning: Designed for slide transport and protection.
Leverantör: LP ITALIANA SPA
Beskrivning: These three mailers are designed for histology and microscopy applications.
Artikel nummer : (LPIT290400)
Leverantör: LP ITALIANA SPA
Beskrivning: Slide mailer, ideal for storing, shipping and staining.
UOM: 1 * 50 Items
Artikel nummer : (212-0530)
Leverantör: BOETTGER, PAUL
Beskrivning: High-density polyethylene container for microscopy slides.
UOM: 1 * 500 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom