Du sökte efter: Objektglaslådor
Idealisk för förvaring eller transport, objektglaslådorna är tillverkade av hållbar plast som förhindrar förorening av objektglasen. Vanliga funktioner är färgkodade alternativ, stapelbara mönster, rack med idealiskt avstånd för enkel objektglasuttag och numrerade index för enkel identifiering. De kompakta och slitstarka objektglaslådorna ger maximalt skydd för objektglas av standardstorlek. Lådorna påverkas inte av fuktighet.
Idealisk för förvaring eller transport, objektglaslådorna är tillverkade av hållbar plast som förhindrar förorening av objektglasen. Vanliga funktioner är färgkodade alternativ, stapelbara mönster, rack med idealiskt avstånd för enkel objektglasuttag och numrerade index för enkel identifiering. De kompakta och slitstarka objektglaslådorna ger maximalt skydd för objektglas av standardstorlek. Lådorna påverkas inte av fuktighet.
32  results were found
SearchResultCount:"32"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Heavy-duty, two-piece microscope slide boxes are designed to store standard slides for transport.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Objektglaslådor för att hålla standardmikroskopglas.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: These slide boxes feature multiple labelling areas, and an index card can be used as the lid is transparent.
Artikel nummer : (631-9113)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: This heavy-duty two-piece microscope slide box stores up to 100 slides.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (631-1527)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Durable and stackable slide box for safe storage and transport of slides.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (631-0742)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Storage racks for microscopy slides make organisation of samples easy.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (631-1143)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: This slide box can accommodate up to 25 microscope slides.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (631-1066)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: This cabinet, with lid, can be used in cytology and histology applications.
UOM: 1 * 10 Items
Artikel nummer : (631-1079)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Denna låda för fem objektglas förhindrar brott eller fastnande. Kan användas för tillämpningar inom cytologi, t.ex. konventionella cellprover.
UOM: 1 * 500 Items
Leverantör: Simport Scientific
Beskrivning: Boxes are impact-resistant and stackable for space efficient storage.
Leverantör: Simport Scientific
Beskrivning: This impact resistant storage system can hold up to 400 slides per unit, for space efficient storage. All slides are stored upright for easier manipul...
Artikel nummer : (HEATHS15979A)
Leverantör: HEATHROW
Beskrivning: Slide box for non standard slides (76×51 mm).
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: MARIENFELD
Beskrivning: Plastic boxes for microscope slides.
Artikel nummer : (631-0325)
Leverantör: HEATHROW
Beskrivning: Box with numbered slots for microscopy slides.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: KARTELL
Beskrivning: High impact resistant slide boxes with removable lids.
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivning: These slide boxes provide maximum protection for microscope slides.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 32
no targeter for Bottom