Hafnium standardlösning, 1000 mg/L Hf in 7% saltsyra (av HfOCl₂) Certipur® standard för ICP, Supelco®
Leverantör: Merck
Certipur®
1.70322.0100EA 2425 SEK
1.70322.0100
Hafnium standardlösning, 1000 mg/L Hf in 7% saltsyra (av HfOCl₂) Certipur® standard för ICP, Supelco®
Standarder Cationic Standards Hafnium Standards
Certifikat: Traceable to SRM from NIST