Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Påfyllningslösningar för elektroder
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/77/18945177.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"24"
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   3 M KCl-lösning kan även användas som elektrodförvaringslösning.
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Påfyllningslösning 3,5 mol/l KCl, VWR®
UOM:  1 * 100 ml
Artikel nummer : (662-1116)
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Calomel-free pH electrode refill solution containing potassium nitrate
UOM:  1 * 114 ml
Leverantör:  Hach
Beskrivning:   Filling and storage solutions for combined and reference electrodes.
Leverantör:  Mettler - Toledo
Beskrivning:   FRISCOLYT-B® (84,4% glycerol, 11% KCl and 4,6% H₂O) is for low temperature samples.
Leverantör:  Hach
Beskrivning:   Electrolyte solution (KCl 3M), 250 ml
Artikel nummer : (HACH5194100)
Leverantör:  Hach
Beskrivning:   pH electrode filling solution, 4M KCl saturated with silver chloride (AgCl ), 65 ml
UOM:  1 * 65 ml
Leverantör:  Hach
Beskrivning:   Shelf life: 48 months from production date
UOM:  1 * 500 ml
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 24
  1  2  3  Nästa